Learn More
Corning™ Plaques multipuits BioCoattrade; Collagen I
Click to view available options
Conditionnement:
5/boîte
5/boîte ; 50/carton
80/boîte
Description
- Source : Queue de rat
- Traitement pour culture tissulaire effectué
- Puits transparent et rond
- Fond plat
- Stérile
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
Surface de culture | 0,32 cmsup2/sup |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 5/boîte |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |