Learn More
Corning™ Kit d’environnement de croissance pour cellules endothéliales BioCoat™
Augmente le rendement en cellules endothéliales à partir de diverses sources
Marque: Corning™ 355054
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes: Kit complet pour l’environnement : 500 ml de milieu de culture pour cellules endothéliales BD (milieu MCDB 131 contenant de l’hydrocortisone, de l’héparine et 2 % de sérum de veau fœtal ; 5 μg de facteur de croissance épidermique (EGF) de souris, lyophilisé, qualité récepteur ; 100 mg de supplément de croissance des cellules endothéliales (ECGS) de bovin, lyophilisé ; 50 mg d’inhibiteur de trypsine de soja, lyophilisé ; cinq flacons de 75 cm2 BD BioCoat Type I Collagen
Description
Idéal pour les cellules humaines de veine ombilicale (HUVEC), d’artère pulmonaire (HPAEC) et d’aorte (HAEC), ainsi que les cellules de cœur fœtal bovin (FBHEC). Les interactions entre les composants de la matrice extracellulaire et les facteurs de croissance jouent un rôle crucial dans la détermination de l’adaptation et des réactions des cellules de mammifères à leurs environnements micro tant in vivo qu’in vitro.
- Les cellules peuvent être repiquées conformément aux procédures de routine, placées dans des systèmes de fermentation ou utilisées dans une grande variété de dosages biologiques
- Solutions s’adaptant aux milieux spécialement formulés sans sérum ou à faible taux de sérum, aux compléments de culture et aux facteurs de croissance
- Chaque lot d’environnement est testé lors d’un dosage biologique et un test de bactéries et de champignons est réalisé sur tous les composants
Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
Construction de systèmes de modélisation pour étudier l’angiogenèse, l’athérosclérose, la guérison des plaies et la toxicologie in vitro
Informations sur la commande
Le milieu et les supports de culture cellulaire sont également disponibles séparément.
Spécification
Milieu de culture pour cellules endothéliales | |
2deg; à 8deg;C | |
1 de chaque |
Construction de systèmes de modélisation pour étudier l’angiogenèse, l’athérosclérose, la guérison des plaies et la toxicologie in vitro | |
1/boîte |