Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Code produit. 17815758 Tous les produits Molnlycke Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
Code produit. 17815758
Marque: Mölnlycke™ 444898000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprene
Palm Thickness (English) 7.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6.3 mil (Cuff)
Épaisseur (métrique) 0.16 mm
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm