Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Code produit. 17815768 Tous les produits Molnlycke Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
Code produit. Dimensions unitSize
17815768 7,5 200 paires
17865738 5,5 200 paires
17875758 6 200 paires
17885758 6,5 200 paires
17815788 7 200 paires
17805788 8 200 paires
17805768 8,5 200 paires
17835768 9 160 paires
8 options
Code produit. 17815768
Marque: Mölnlycke™ 448227502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
  • Natural Rubber Latex
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Beaded cuff
  • PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 10,000 (ISO 7)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 10.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory / Cleanroom Use
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 10.0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8.1 mil (Cuff)
Épaisseur (métrique) 0.21 mm
Résistance à la traction 30 Mpa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm