Learn More
Sartorius™ Filtres de rechange Midi Plus™
Remplacez les filtres des contrôleurs de pipetage Midi Plus™ à tons gris. Les filtres de rechange Sartorius™ Midi Plus™ sont des filtres hydrophobes conçus pour empêcher la suraspiration. Les filtres autoclavables sont disponibles en version stérile et non stérile.
Marque: Sartorius™ LH-7129130
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Convient uniquementy au contrôleur de pipetage sans fil Midi Plus™ à tons gris
- Midi Plus™ est un contrôleur léger avec une excellente ergonomie pour la distribution de 1 à 100 ml
- Le filtre hydrophobe empêche la suraspiration, ce qui évite la contamination du contrôleur de pipetage
- Disponibles en version de porosité stérile avec une porosité de 0,2 μm et non stérile avec une porosité de 0,45 μm pour répondre aux exigences de pureté
- Le filtre autoclavable peut être nettoyé et stérilisé
Spécification
0.2 μm | |
Filtre de rechange | |
Midi Plus™ (tons gris) |
Sterile | |
Filtre de rechange | |
5/boîte |