Learn More
Agilent BioTek Empileur de microplaques automatisé BioStack - Piles de microplaques
Empileurs de stockage
Marque: Agilent BioTek
1934.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un ensemble
Spécification
Microplaques | |
Stockage | |
60 Microplaques |
Empileur de microplaques automatisé Bio-tek Biostack, plaques sans couvercles ≤ 14 mm | |
2 piles de 30 microplaques |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Empileur de microplaques automatisé BioStack - Piles de microplaques > Empileur 30 microplaques
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu