Learn More
Agilent BioTek Empileur de microplaques automatisé BioStack
Chargeur de microplaque compact et polyvalent compatible avec les laveurs, distributeurs, détecteurs et systèmes d’imagerie BioTek
sur devis
Spécification
Operating Temperature Range (Metric) | 18 à 40°C |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Tension | 100/240 V |
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Humidité | 10 à 85% |
Includes: One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Code produit | Marque | Type de produit | Type de microplaques | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de microplaques | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17257909
|
Agilent BioTek
BSTCK2WR-SN |
Chargeur de microplaques BioStak | Plaques à 96, 384 et 1536 puits norme ANSI/SBS et profil bas, hauteur maximale de plaque de 14,6 mm | Les piles de 10, 30 et 50 plaques sont amovibles et interchangeables ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 50 plaques ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17277909
|
Agilent BioTek
BSTCK4-SN |
Chargeur de microplaques BioStak 4 | Plaques à 96, 384 et 1536 puits de norme ANSI/SBS et profil bas ; plaques à 24 et 48 puits (selon le modèle). Hauteur maximale de la plaque : 23,2 mm | Les piles de 10 et 30 plaques sont amovibles et interchangeables (les piles de 50 plaques peuvent être utilisées uniquement avec des plaques sans couvercle) ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 30 plaques (avec couvercles) ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17267909
|
Agilent BioTek
BSTCK3WR-SN |
Chargeur de microplaques BioStak 3 | Plaques à 96, 384 et 1536 puits norme ANSI/SBS et profil bas, hauteur maximale de plaque de 14,6 mm | Les piles de 10, 30 et 50 plaques sont amovibles et interchangeables ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 50 plaques ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17287909
|
Agilent BioTek
BSTCKN2-SN |
Chargeur de microplaques BioStak NEO | Plaques à 96, 384 et 1536 puits norme ANSI/SBS et profil bas, hauteur maximale de plaque de 14,6 mm | Les piles de 10, 30 et 50 plaques sont amovibles et interchangeables ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 50 plaques ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Offrent des vitesses d’échange de plaques rapides pour augmenter le débit et améliorer la productivité, pour les flux de travail avec et sans couvercles de plaques.
- Durée d’échange de la plaque en <10 secondes
- Gamme de formats comprenant les plaques à 24, 48, 96, 384 et 1536 puits
- 10, 30, ou 50 microplaques de hauteur standard par pile interchangeable
- Pince rotationnelle à dénuder pour une intégration ergonomique et compacte
- Capacité de réempilage
- Contrôle direct via l’interface du laveur et du distributeur ou via le logiciel LHC ou Gen5
- Son faible encombrement permet de gagner un espace précieux sur la paillasse
- Automatisation sans surveillance
- Lecteur de codes-barres en option
- Disponibles avec les empileurs de stockage de 10, 30, ou 50 microplaques, toutes amovibles et interchangeables pour répondre aux besoins de flux individuels
BioStack4
- La hauteur maximale des plaques à 24 et 48 puits est de 22 mm
- Avec retrait et pose de couvercle de microplaques jusqu’à 22 mm de haut
- La vitesse de traitement (durée d’échange de plaques) est < 20 secondes (avec retrait de couvercle) et < 12 secondes (sans couvercles)
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Spécification
18 à 40°C | |
100/240 V | |
10 à 85% | |
LHC v 2.12 pour les instruments de manipulation de liquides (en option) ; Gen5 2.01 pour lecteurs | |
11,3 kg |
50/60 Hz | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Un kit d’intégration d’instrument, câble de communication, manuel d’utilisation, socle pour microplaques pour le chargement et le déchargement du chargeur de plaques, kit d’entretien | |
< 25 lb |