Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour empileur de microplaques BioStack
Compatible avec l’empileur de microplaques BioStack4
1810.00€ - 2750.10€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Empileur de microplaques Biostack, plaques avec couvercles ≤ 22 mm ou plaques sans couvercles ≤ 17,8 mm |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15399830
|
Agilent BioTek
1230003 |
Ensemble de piles de 10 plaques |
1810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15579485
|
Agilent BioTek
1230004 |
Ensemble de piles de 30 plaques |
2750.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour une utilisation avec les plaques à couvercle
- Remarque : Pour une utilisation exclusivement avec Biostack4
Spécification
Empileur de microplaques Biostack, plaques avec couvercles ≤ 22 mm ou plaques sans couvercles ≤ 17,8 mm |