Learn More
éther de bis(2chloroéthyl), SPEX CertiPrep™
Code produit. 12909484 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12909484
Marque: SPEX Certiprep S860
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
éther de bis(2-chloroéthyl)111-44-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau bis(2-Chloroethyl)ether
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 111-44-4, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C4H8Cl2O
Numéro MDL MFCD00000975
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCOCCCl
Nom IUPAC 1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 143.01
CID PubChem 8115
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34573
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire