Learn More
Bis(2-éthylhexyl) sebacate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nom chimique ou matériau | Bis(2-ethylhexyl) sebacate |
Acidité | 0.15mg KOH/g max. |
Point de fusion | -55°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 0.9100g/mL |
Point d’ébullition | 212°C (1.0 mmHg) |
Point d’éclair | 215°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Show More |