Learn More
Éther de bis(2-méthoxyéthyle), 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10183170
Marque: Thermo Scientific Acros 125852500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-96-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Clé InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
CID PubChem 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane
SMILES COCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-methoxyethyl) ether
Point de fusion -64.0°C
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 162.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3OCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4090
Quantité 250 mL
Beilstein 01,IV,2393
Fieser 01,255
Merck Index 15,3184
Gravité spécifique 0.937
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viscosité 2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxyethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.