Learn More
Bis(diphénylphosphino)méthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10093520
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2071-20-7
C25H22P2
384.40
MFCD00003537
XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
74952
diphénylphosphanylméthyl(diphényl)phosphane
C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
2071-20-7
C25H22P2
384.40
MFCD00003537
XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
74952
diphénylphosphanylméthyl(diphényl)phosphane
C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(diphenylphosphino)methane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118.0°C to 122.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2PCH2P(C6H5)2
Quantité 5 g
Merck Index 15,1254
Poids de la formule 384.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(diphenylphosphino)methane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.