Learn More
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, ACROS Organics™
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, C20H30Fe, numéro CAS 12126-50-0, Decaméthylferrocène, 5 g, jaune à orange, 326.3, MFCD00058736, authentique, flacon en verre, poudre cristalline
Marque: Acros Organics 347740010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 12126-50-0 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, C20H30Fe, CAS Number-12126-50-0, Decamethylferrocene, 5g, Yellow to Orange, 326.3, MFCD00058736, Authentic, Glass bottle, Crystalline Powder
Identifiants chimiques
12126-50-0 | |
C20H30Fe | |
MFCD00058736 | |
Decamethylferrocene |
Spécification
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron | |
Flacon en verre | |
1g | |
C20H30Fe | |
Decamethylferrocene | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
Jaune à orange | |
12126-50-0 | |
MFCD00058736 | |
326.3 |