Learn More
Bis(triméthylsilyl)carbodiimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(trimethylsilyl)carbodiimide |
Point de fusion | -23°C |
Couleur | Beige à jaune ou blanc |
Densité | 0.8210g/mL |
Point d’ébullition | 164°C |
Point d’éclair | 42°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4330 to 1.435 |