Learn More
Chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-70896
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
14264-16-5
C36H30Cl2NiP2
654.18
MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
bis triphenylphosphine dichloronickel ii
131664342
nickel(2 +) ; Triphénylphosphane ; Dichlorhydrate
Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14264-16-5
C36H30Cl2NiP2
654.18
MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
bis triphenylphosphine dichloronickel ii
131664342
nickel(2 +) ; Triphénylphosphane ; Dichlorhydrate
Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Gris à vert
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]2NiCl2
Quantité 10 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 654.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre