Learn More
Brun de Bismarck Y, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration du plasma pour les mucines et le cartilage, les cellules caliciformes Bismarck Brown Y sont utilisées pour colorer la mucine, le cartilage et les cellules caliciforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et la cellosolve. Insoluble dans l’acétone, le tétrachlorure de carbone et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Coloration du plasma pour les mucines et le cartilage, les cellules caliciformes Bismarck Brown Y sont utilisées pour colorer la mucine, le cartilage et les cellules caliciforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et la cellosolve. Insoluble dans l’acétone, le tétrachlorure de carbone et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismarck Brown Y |
Merck Index | 14,1253 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene. |
Poids de la formule | 419.32 |
Quantité | 25 g |