Learn More
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(Iii) Subnitrate |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of USP |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Bi5O(OH)9(NO3)4 |
| Numéro UN | 1477 |
| Poids de la formule | 1461.99g/mol |
| Qualité | puriss. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |