Learn More
Sous-salicylate de bismuth, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383978
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11383978
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040395.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14882-18-9
Formule moléculaire C7H6BiO4
Poids moléculaire (g/mol) 363.101
Numéro MDL MFCD00085368
Clé InChI QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
CID PubChem 16682734
Nom IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-one;hydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth subsalicylate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 96%
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Poids de la formule 362.09
Odeur Odorless
Aspect White powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth subsalicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .