Learn More
Réactif Biuret, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100mL
Descripción
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Biuret
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Biuret
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BIURET REAGENT
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: copper sulphate, lead di(acetate)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido