Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits
Effectuez des immunodosages quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et de liaison avec trois types de surface au choix.
Marque:  Thermo Scientific™ 437112
316.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.74000kg
Code produit. 10316191
  • 427.00€ / 80 pièces
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques Thermo Scientific™ Immuno noires à 96 puits dotées de trois types de surface au choix et offrant une liaison optimale. Ces plaques minimisent le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence.
Caractéristiques :
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
  • Proposée avec des puits à fond plat ou rond
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’absorption des molécules hydrophobes.
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • Les plaques Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et se lient à une grande variété de biomolécules.
Compatibles avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
Hydrophobe
Avec couvercle
8 x 12
Adsorption
Microplaque
96
PolySorp
Fluorescence
10
Lipides
Étalon
Fluorescence
80 boîtes
Noir
PS
350 μl
Rond
80
Néant
F96
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.