Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95112 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
122.00€
Spécification
Couleur Noir
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17207851
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9511243
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Uvex business Casual 9511.2 S1 P SRC
  • Sporty safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable leather upper
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and additional shock absorption in heel and front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Steel toe cap and midsole
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Certified with Uvex medicare for individual orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 9511.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 38 to 48
Spécification
Spécification
Noir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex Business Casual
Non
SRC
Cuir
Acier
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S1