Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité Anatom ESD en microfibre
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3559)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, norme DIN EN 61340 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Usage en milieu médical et restauration |
| Matériau de revêtement | Fibre d’argent |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 46 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire antichoc |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | Sécurité Anatom |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Afficher plus |