Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marca: Kautex™ 2000084479
Detalles adicionales : Poids : 1.00000kg
Especificaciones
Bouchon à vis | |
Flacon de 100 ml | |
Anneau d’évidence avec sortie | |
Insert en mousse en polyéthylène |
40 mm | |
Noir | |
PP |