Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de type 1, avec ensemble compte-gouttes
Fournit une distribution précise et fiable de divers échantillons. Les flacons en verre transparent de type 1 Fisherbrand™, avec ensemble compte-gouttes, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.48150kg
Description
- Avec col vissant
- Avec bouchons noirs et ampoules
- Les compte-gouttes sont assemblés, mais ne sont pas montés sur les flacons
- Ensemble compte-gouttes composé d’un tube de compte-gouttes en verre transparent monté sur un bouchon en polypropylène avec une ampoule en caoutchouc naturel
Spécification
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
PP | |
43 mm | |
Screw Thread Vial |
20 mm | |
5 mL | |
Screw | |
Bouchon à vis pour compte-gouttes | |
40/boîte |