Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de type 1, avec ensemble compte-gouttes
Fournit une distribution précise et fiable de divers échantillons. Les flacons en verre transparent de type 1 Fisherbrand™, avec ensemble compte-gouttes, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
19.47€ - 19.57€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
Matériau | Borosilicate Glass |
Type de goulot | Screw |
Type de filetage | Screw |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14883572
|
Fisherbrand™
|
10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
14863572
|
Fisherbrand™
|
5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec col vissant
- Avec bouchons noirs et ampoules
- Les compte-gouttes sont assemblés, mais ne sont pas montés sur les flacons
- Ensemble compte-gouttes composé d’un tube de compte-gouttes en verre transparent monté sur un bouchon en polypropylène avec une ampoule en caoutchouc naturel
Spécification
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Dropper Screw Cap | |
Screw Thread Vial |
20 mm | |
Screw | |
Polypropylene | |
40/Pk. |