Learn More
BRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. Comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque: BRAND™ 956951
Informations supplémentaires : Poids : 0.18410kg
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Bouchon en polypropylène inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
250 ml | |
± 0,12 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
14/23 |