Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Description:
Repère supérieur / inférieur : 0,07 ml
Repère supérieur / inférieur : 0,175 ml
Repère supérieur / inférieur : 0,35 ml
Repère supérieur / inférieur : 0,7 ml
Joint conique standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En verre borosilicaté.
- Le rebord perlé empêche le patinage lorsqu’il est suspendu par une pince.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Numéro de lot et certificat individuel inclus.
- Certificat d’étalonnage Dakks disponible sur demande.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042. Étalonné pour son volume contenu (TC, In). Comprend un certificat DAkkS |
Description | Repère supérieur / inférieur : 0,35 ml |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Joint conique standard | NS 12/21 |
Classe | A |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu