Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ AR-GLAS™ classe AS, type 2
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes de mesure de type 2 et de classe AS AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ sont conformes aux normes ISO DIN EN 835. La valeur nominale s’affiche sur le dessus. Le numéro de lot et un certificat de lot connexe sont fournis dans l’emballage d’origine. Certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Marque: BRAND™ 27816
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 2, avec valeur nominale en haut.
- Marquage DE-M.
- Classe AS.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. Délai de réponse : 5 secondes.
- Le numéro de lot et un certificat sont fournis dans l’emballage d’origine.
- Certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Type 2 (valeurs nominales en haut), marquage DE-M | |
12/boîte | |
0,5 ml | |
Pipette de mesure |
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
0,01 mL | |
Néant | |
Jaune | |
360 mm |