Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
318.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Bloc à fond conique 4 x 50 ml
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
Matériau | Alliage d’aluminium |
No. of Places | 4 |
Type | Accessoire, bloc |