Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes ABS bleu
Stockez les tubes à centrifuger sans encombrer votre espace de travail limité. Le rack pour tubes Fisherbrand™ MagLab™ MagRack™ à montage magnétique permet de stocker des tubes de 15 et 50 ml hors de la paillasse. En ABS durable de couleur émeraude.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.15880kg
Description
Créez un espace de stockage pour la paillasse grâce au système de rangement MagLab™.- Accueille facilement quatre tubes de 50 ml et neuf de 15 ml sur la paillasse
- L’ABS robuste est translucide, ce qui facilite l’identification du contenu et l’accès au contenu.
- Possède quatre puissants aimants pour une fixation impeccable sur la plupart des surfaces métalliques
- S’installe sur les surfaces non métalliques à l’aide d’une plaque de montage métallique auto-adhésive (incluse)
Spécification
Rack pour tubes | |
Tubes (4 x 50 ml et 9 x 15 ml) | |
13 | |
1 unité | |
131 x 112 x 64 mm | |
131 mm |
Bleu | |
Plastique ABS | |
Tubes à centrifuger | |
1 unité | |
127 mm | |
64 mm |