Learn More
Brady™ Kit d’imprimante d’étiquettes BMP51 version UE avec suite PWID pour station de travail
L’imprimante d’étiquettes BMP51 est compacte et portable. Elle intègre un massicot et des cartouches faciles à charger par le haut. Ce kit est fourni avec notre suite logicielle d’identification de produits et câbles pour station de travail.
Marque: Brady™ 198630
692.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21918" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 5.58000kg
Description
Lorsque vous avez besoin d’étiquettes transparentes et durables sur site, vous avez besoin de l’imprimante d’étiquettes Brady™ BMP51. Elle offre une impression précise, un formatage facile, des tailles d’étiquettes pratiques et la portabilité requise pour les installations électriques et de gestion de données, l’identification en laboratoire, le marquage des installations et de la sécurité. L’imprimante est livrée dans une mallette rigide.
- Une connaissance approfondie des matériaux combinée à une expertise chimique permet d’obtenir des étiquettes durables utilisables tout au long du stockage et du traitement des échantillons
- Changez facilement de consommables en quelques secondes grâce aux cartouches de rechange qui contiennent le matériel d’étiquetage et le ruban
- Les cartouches sont dotées d’une technologie de cellule intelligente qui indique automatiquement à l’imprimante comment formater correctement votre étiquette
- Le temps d’impression rapide signifie qu’il n’est plus nécessaire d’attendre que les étiquettes s’impriment
- Utilisable avec une alimentation secteur, des piles AA ou la batterie lithium-ion rechargeable qui permet d’imprimer plus de 3 000 étiquettes en une seule charge
- Fonctionnalités sans fil et compatibles avec les applications mobiles
- Clavier QWERTY complet
- La technologie Bluetooth™ intégrée et la carte Wi-Fi en option offrent des options d’impression sans fil
Spécification
Bleu | |
Transfert thermique | |
155 mm | |
262 mm | |
91 mm | |
Non stérile | |
Imprimante, batterie li-ion rechargeable, câble USB, adaptateur secteur avec cordon d’alimentation UE, CD du produit, CD des pilotes d’impression, guide de démarrage rapide, carte réseau Bluetooth™, suite PWID pour station de travail Brady™, cartouche | |
48 Mo | |
25,4 mm/s | |
Bluetooth™, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
2,6 lb | |
CE, WEEE, RoHS, 2011/65/UE et 2015/863 | |
2 an |
Écran LCD monochrome | |
6 in | |
10,3 in | |
3,6 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Danois, Suédois, Néerlandais, Finnois, Finnois, Allemand, Allemand, Norvégien, Portugais, Portugais, Espagnol | |
BMP51 | |
300 dpi | |
4°C à 43°C | |
1,2 kg | |
Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques et de laboratoire, identification générale | |
110/240 V |