Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Imprimante d’étiquettes portative
Marque: Brady™ 710604
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 6.66000kg
Description
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative “haut de gamme” d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.- Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
- Ruban continu et étiquettes de découpe
- 500+ symboles inclus
- Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
- Utilisation recommandée par jour : 1000
- Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
- Vitesse d’impression 38 mm/s
- Résolution 300 dpi
- Hauteur 116,80mm
Spécification
Imprimante d'étiquettes | |
Transfert thermique | |
241,3 mm | |
332,70 mm | |
Monochrome | |
2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche de ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour TLS2200&trade ; / HandiMark&trade ; rouleau de matériau, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilotes d'imprimante, exemples, manuel d'utilisation complet), nettoyage | |
200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes | |
300 dpi | |
USB | |
2,49 kg | |
1 pièce | |
220 V |
LCD | |
332,70 mm | |
116,80 mm | |
241,30 x 332,70 mm | |
Clavier CYRILLIC, prise EU | |
Bulgare, anglais, russe | |
38,10 mm/sec | |
LabelMark, Markware | |
4 à 49°C | |
Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles. | |
2 ans |