Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 62P00008
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Transparent
- Avec anneau de préhension
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Nacelle avec anneau de préhension | |
180/20 mm |
Quartz | |
180 mm x 15 mm | |
15 mm |