Learn More
Lovibond™ Flacon à débordement de DBO
À utiliser avec les systèmes de mesure de l’oxygène Lovibond. La mesure de la demande biochimique en oxygène (DBO) sert de base à la détection de matières organiques biologiquement dégradables dans l’eau.
Marque:  Lovibond™ 418658
35.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10579602
  • 44.20€ / 1 pièce
Soldes de fin d'année sur les équipements
Utilisez le code promo 24121 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 24-11-2025
Description
  • Flacon à débordement, 21,7 et 244 ml
  • Pour une mesure précise des volumes d’échantillons
  • Pour les instruments de mesure de l’oxygène DBO BD600, BD606 et Oxi700
Spécification
Spécification
224 mL
Doseurs d’oxygène BD 600, BD 606 et Oxi700 BOD
Flacon à débordement de DBO
Analyse de la DBO
0 à 200mg/L
Nom du produit
Lovibond™ Flacon à débordement de DBO > 224 ml