Learn More
Cole-Parmer™ Dessiccateur en verre / acier inox Boekel
Conservez les échantillons en toute sécurité dans ce dessiccateur doté d’un verrou double action.Les dessiccateurs en verre / acier inox Cole-Parmer™ Boekel sont dotés d’une porte étanche à l’air avec verrou double action, d’un joint en néoprène monobloc et d’une charnière pleine longueur.
Marque: Cole-Parmer™ 08901-60
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Égalisez la pression avec la soupape de décharge manuelle
- La soupape de décharge manuelle vous permet d’égaliser la pression interne et externe lors de l’ouverture de la porte.
- Le plateau pour dessiccant en acier inox contient une livre de dessiccant
- Armoires en acier inox 302 poli dotées d’une porte et de parois latérales en verre de 3/16 po d’épaisseur pour l’observation du contenu
- La porte est dotée d’un verrou à double action, d’un joint en caoutchouc monobloc et d’une charnière pleine longueur
- La soupape d’évacuation manuelle de la pression vous permet de relâcher la pression
- Choisissez parmi les étagères flexboard ou SS
- Le plateau pour dessiccant SS contient une livre de dessiccant
Spécification
Acier inox, verre | |
2 étagères et 1 plateau à dessiccation en acier inox. | |
22 L | |
300 x 317,5 x 311,15 mm | |
300 mm | |
317,5 mm | |
300 mm |
Dessiccateur | |
2 | |
254 x 279,4 x 304,8 mm | |
320 mm | |
317,5 mm | |
311,15 mm | |
10 kg |