Learn More
Bohlender™ Béchers en PFA BOLA™
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Description
- Bécher gradué en thermoplastique avec bec verseur
- Translucide, non poreux
- En perfluoroalkoxy (PFA)
Compliance
0
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) de la base | 32 mm |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PFA |
À utiliser avec (application) | Analyse de traces |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | +250°C |
Type | Bécher en plastique |
Autoclavable | Autoclavable |