Learn More
Bohlender™ Tiges en PTFE BOLA™
Tiges virginales conçues pour un traitement ultérieur de 2 m maximum.Les tiges en PTFE sont dotées d’une résistance chimique universelle et sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Bohlender™ S1800-06
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10040072
  • 26.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2024
Description
  • Tiges en PTFE blanches
  • Pour un traitement ultérieur de 2 m maximum
  • Le diamètre et la longueur sont des dimensions nominales et peuvent contenir une surépaisseur d’usinage
  • Résistance chimique universelle
  • Compliance
    FDA
Spécification
Spécification
Tige en PTFE
Autoclavable
6 mm
-200°C
-200°C
FDA
PTFE
Traitement supplémentaire des longueurs de 2 m maximum