Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures professionnelles de style richelieu Bologna
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Dessus en cuir noir pleine fleur poli
- Semelle en caoutchouc nitrile impénétrable
- Semelle intérieure en cuir confortable en argent purifié Hydro-Tec™
- Semelle intérieure tissée sans pénétration
- Antibactérien avec semelle supérieure intérieure en cuir
- Propriétés antistatiques : DES 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-CEI 61340-5-1
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Type de tige | Support de cheville |
| Dimensions | 48 |
| Caractéristiques de la semelle | Antibactérien avec semelle intérieure en cuir |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc nitrile impénétrable |
| Modèle | Style richelieu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 ; DES 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-CEI 61340-5-1 |
| Type de produit | Chaussures professionnelles |