Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bologna XD
Product Code. 15908161
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
39
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15908161
missing translation for 'mfr': Emma Safety Footwear 10700039
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chaussure d’affaires de style classique Brogue. Les dessus en cuir pleine fleur noir poli et une semelle en caoutchouc nitrile pratiquement impénétrable permettent au porteur d’aller et venir du bureau à l’usine, sans aucun problème ni changement de chaussures.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Sanitized
Specifications
Conception Bologna XD
Matériau Cuir
Dimensions 39