Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pré-coudés AVCS collés
Réduisez nettement le taux d’erreur d’analyse résultant de l’évaporation de solvant dans les flacons qui ne sont pas scellés correctement.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-72B
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Réduisez nettement le taux d’erreur d’analyse résultant de l’évaporation de solvant dans les flacons qui ne sont pas scellés correctement.
- Les coûts de nouvelle analyse sont réduits, l’intégrité des données des échantillons et la cadence des échantillons sont optimisées.
- Les bouchons AVCS scellent aussi bien que les flacons à sertir.
- La conception AVCS permet une étanchéité constante, éliminant ainsi la variabilité entre utilisateurs.
Spécification
Bleu | |
Oui | |
Surestop |
9 mm | |
PTFE / silicone | |
100/Bte |