Learn More
Tampon de borate, pH 9,00, Chem-Lab
Code produit. 11949292
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 11949292
Marque: Chem-Lab CL03.0218.1000
Edge
À utiliser dans les applications de laboratoire et les mesures du pH, y compris les procédures de modification des protéines. Tampon de borate, pH 9,00, Chem-Lab est une solution tampon alcaline traçable au matériau de référence standard (SRM) à partir du NIST. Il est composé d’acide borique, de chlorure de potassium et d’hydroxyde de sodium.
Une solution tampon pH de borate permet de maintenir un pH alcalin par un équilibre acide borique-anion borate. Elle est utilisée dans les applications de culture cellulaire et de chimie analytique, y compris les procédures de modification des protéines.
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
pH 9.00 ±0.02
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule Borate (H3BO3), chlorure de potassium (KCl), hydroxyde de sodium (NaOH)
Odeur Odorless
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Soluble in water