Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline tamponnée au borate (5 X)
Marque:  Thermo Scientific™ J60979.AP
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 1330-43-4 Poids : 0.00050kg
Code produit. 15423659
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Une solution saline tamponnée au borate (BBS) a été utilisée pour déterminer si des suspensions tamponnées à la chaleur et au borate de Gordonia bronchialis, de Rhodococcus coprophilus ou de Tsukamirella inchonensis peuvent être utilisées pour traiter l’allergie à la puce canine. Une solution saline tamponnée au borate a également été utilisée pour étudier les effets du siARN médié par les lentivirus ciblant le gène du suppresseur de métastase humaine 1 (MTSS1, gène MIM-B) sur les potentiels invasifs et métastatiques des cellules MHCC97H de carcinome hépatocellulaire (HCC). Une solution saline tamponnée au borate a été utilisée pour déterminer les effets de l’osmolalité de la solution d’emballage et de l’agent tampon sur les paramètres des lentilles à contact souple. Les solutions tampons de borate sont utilisées dans les procédures de modification des protéines nécessitant un tampon sans amine à pH alcalin.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,1 M à 20°C.
Remarques
125 mM de borate de sodium, 750 mM de chlorure de sodium, pH 7,0
Spécification
Spécification
Solution saline tamponnée au borate
Liquide
Température ambiante
MFCD00081185
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
201.21
500mL
5X
B4Na2O7
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents