Learn More
Melford Boric Acid
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Description
For use in preparing electrophoresis buffers.
For use in preparing electrophoresis buffers.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boric Acid |
| CAS | 10043-35-3 |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | H3BO3 |