Learn More
Tribromure de bore, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10281852 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10281852
Marque: Thermo Scientific Acros 365211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-33-4
Formule moléculaire BBr3
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00011312
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
CID PubChem 25134
Nom IUPAC tribromoborane
SMILES BrB(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 91.2°C
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
Point de fusion -46.0°C
Note relative au nom 99+%
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Poids de la formule 250.52
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.65
Densité 2.6500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.