Learn More
Trichlorure de bore, solution de 1 M en hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10358240 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
missing translation for 'unitSize'
100mL
800mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10358240
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 198921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1M Solution in Hexane
CAS 10294-34-5, 110-54-3
Formule moléculaire BCl3
Formule linéaire BCl3
Numéro MDL MFCD00011313
Concentration 0.9 to 1.1M
Fieser 01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44
Densité 0.7380g/mL
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose.
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
Nom IUPAC Trichloroborane
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
CID PubChem 25135
Poids de la formule 117.17
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.738
Quantité 100 ml
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Boron trichloride, 1M solution in hexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Boron trichloride