Learn More
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
1kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation, acide de Lewis
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 65.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Boron trifluoride |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Note relative au nom | 1.5M solution in methanol |
| CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
| Couleur | Ambre à incolore |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | BF3 |
| Formule linéaire | BF3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Boron trifluoride, 12% in methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.