Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
Marque: DWK Life Sciences A607512001021
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.49500kg
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
12 mm | |
Fond rond, Collier à bride | |
75 mm | |
100/boîte | |
Autoclavables |
DIN 12395 | |
Tube à essai | |
Verre borosilicaté | |
Oui |