Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21404
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10104411
  • 462.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-09-2022
Spécification
190 mm (dia. ext.) ; 180 mm (dia. int.)
30 mm
206 mm
190 mm
Entonnoir de filtration Buchner
4000 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
4