Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21554
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10092121
  • 97.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2023
Spécification
100 mm (dia. ext.) ; 95 mm (dia. int.)
22mm
100 mm
100mm
Entonnoir de filtration Buchner
500 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
4