Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
Marque: Kimble Chase™ 420540-0760
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Spécification
75 mm | |
Colonne de chromatographie | |
Type I | |
600 mm | |
Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE |
Chromatographie échangeuse d’ions | |
1/boîte | |
2579 ml | |
Verre borosilicaté |